Robinets pour burettes, vanne latérale
Fournisseur: HIRSCHMANN
8901450
HIRS8901450EA 45.3 EUR InStock
HIRS8901450
Robinets pour burettes, vanne latérale
Robinets d'arrêt
Lateral burette stopcock with PTFE spindle, made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, for burettes, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité