Colonne ODS-II mixed monomeric - polymeric C-18 bonding on 1.5 µ NPS - 1.5 µ NPS, 53 x 4.6mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Colonne ODS-II mixed monomeric - polymeric C-18 bonding on 1.5 µ NPS - 1.5 µ NPS, 53 x 4.6mm 1 * 1 Pce HISM0646ODS201.5 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou