[EN]HELIFLEX 210 60M X 0.32MM X 0.3µM 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]HELIFLEX 210 60M X 0.32MM X 0.3µM 1 * 1 Pce HISM8635378 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou