[EN]GC COLUMN AT-624+ 75M X 0.53MM X 3UM 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]GC COLUMN AT-624+ 75M X 0.53MM X 3UM 1 * 1 Pce HISM8635403 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou