[EN]COSMICSIL BDS C18 5 µM 150MM X 4.6MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]COSMICSIL BDS C18 5 µM 150MM X 4.6MM 1 * 1 Pce HISMCCS-966-1503 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou