HPLC columns, Develosil® ODS-UG
Fournisseur: HICHROM
UG11546250W
554-7681EA 0 EUR InStock
554-7681 554-7680 HISMUG11546250W
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
Colonnes pour chromatographie
Develosil® ODS-UG is the most stable column under alkaline conditions (pH 1 to 10).
  • Spherical porous silica
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité