[EN]VENUSIL AQ C18, 3µ 150 X 4.6MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]VENUSIL AQ C18, 3µ 150 X 4.6MM 1 * 1 Pce HISMVA931505-0 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou