L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
UV/VIS Spectrophotometers
Fournisseur: VWR Collection
2J1-0033 2J1-0023
HITA2J1-0033EA 9260 EUR InStock
HITA2J1-0033 HITA2J1-0023
UV/VIS Spectrophotometers
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The UH5200 features a 10,4” backlit colour LCD display with 800×600-pixel resolution to allow detailed visualisation of calibration curves and measured spectra. The UH5200 is a standalone instrument that may also be controlled from a PC by installing the optional UV Solutions Plus software package. Measured data may be stored in the instrument´s on-board memory or on USB drives.
  • Large colour LCD and safe input with keypad
  • Supports barcode reader for standalone use
  • Data storage via USB supported
  • New lamp controls designed for safety and environmental impact
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité