[EN]CHROMASTERULTRA RS UV-VIS UHPLC SYST 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Système UHPLC ChromasterUltra Rs avec pompe binaire 6170, injecteur automatique réfrigéré 6270, four à colonnes 6310, détecteur UV-VIS 6420 et organisateur (panneau de commande d'interface inclus)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]CHROMASTERULTRA RS UV-VIS UHPLC SYST 1 * 1 Pce HITA889-0024 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou