[EN]HITACHI LACHROM C18-NE(5UM)-CC 4.0X1 1 * 5 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]HITACHI LACHROM C18-NE(5UM)-CC 4.0X1 1 * 5 Pce HITA891-5513 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou