Container, EC Premium, round, with handle
Fournisseur: HK PLASTICS
1.1GL
HKPL1.1GLEA 2370 EUR InStock
HKPL1.1GL
Container, EC Premium, round, with handle
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP/PE.
  • Strong, reliable and easy to use
  • Excellent sealing system makes them suitable for most common applications
  • All materials are food grade approved and coloured master batch, cadmium free
Suitable for packaging a wide range of products.
Produced under BRC/IoP regulation, according to HACCP standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité