Embedding system, Technovit® 9100
Fournisseur: HERAEUS KULZER GMBH
64715444
HKUL64715444EA 376 EUR InStock
HKUL64715444
Embedding system, Technovit® 9100
Enrobage des tissus
Technovit 9100 is a plastic embedding system used in medicine, botany and zoology.
  • Uniform block hardening
  • PMMA block remains transparent
  • Polymerisation below freezing
Designed for mineralised tissues as well as soft tissue with an expanded study spectrum in light microscopy.
The deplasticised sections are suitable for histological overview staining, enzyme chemistry and immunohistological studies, including in situ hybridisation.
Information de livraison: Contains a basic solution (1000 ml), PMMA powder (120 g), hardners 1 (8×1 g), hardners 2 (1×10 ml) and a regulator (5 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité