Sleeve protectors, PP
Fournisseur: Hubei Orient International
HOIT109760EA 88.9 EUR InStock
HOIT109760
Sleeve protectors, PP
Vêtements à usage unique
These disposable sleeve protectors made of PP provide waterproof protection for light-duty tasks.
  • Lightweight and soft
  • Waterproof and oil-proof
  • Breathable fabric
  • Latex-free
Ideal for use in non-hazardous applications, such as cleaning, maintenance, food processing and handling, manufacturing, hotels and catering.
Weight - 40 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité