Snood caps
Fournisseur: Hubei Orient International
HOIT110174EA 277 EUR InStock
HOIT110174
Snood caps
Vêtements à usage unique
These disposable caps, with hairnet and peak.
  • Made of polypropylene
Weight: 90 g/m² (peak), 35 g/m² (caps), 14 g/m² (hairnet).
Conditionnement: 100 pieces/bags; 10 bags/case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité