Combinaisons, PP, avec capuche
Fournisseur: Hubei Orient International
HOIT113946EA 292 EUR InStock
HOIT113946 113-8123
Combinaisons, PP, avec capuche
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique sont fabriquées en PP non tissé. Idéales pour les applications non critiques dans les environnements industriels, cliniques ou de traitement alimentaire.
  • Capuche et fermeture à glissière
  • Ceinture, poignets et chevilles élastiqués
  • Emballage individuel
Poids : 40 g/m²
Couleur : blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité