Aluminium chlorure hexahydraté, Puriss., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
11091-8KG
HONC11091-8KGEA 673 EUR InStock
HONC11091-8KG
Aluminium chlorure hexahydraté, Puriss., Fluka™
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Densité: 2.4 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité