Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme ≥99.8% stabilisé, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

Stabilization: Stabilised with ethanol 0.5-1.0%

132950-7L-RC
HONC132950-7L-RCEA 475 EUR InStock
HONC132950-7L-RC
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, Qualité Réactif
Chloroforme
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -61.3 °C
Densité: 1.485 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.80 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Ethanol (GC) 0.6-1.0Gew.%
APHA Max. 10
IR spectrum complying
Non-volatilematter max.0.001%
Water (KarlFischer) max.0.05%
Acid.oralk.react.impurities complying
Reaction against H₂SO₄ complying
Chloride (Cl) complying
Freechlorine complying
Foreignchlorinecompounds complying
Aldehydes complying
Related substances (GC) complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité