Sodium azoture
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
13412H-1KG
HONC13412H-1KGEA 354 EUR InStock
HONC13412H-1KG
Sodium azoture
Sodium azoture
Formule: NaN₃
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.85 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
ONU: 1687
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar Max. 0.2 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Water insoluble matter Max. 0.05 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité