Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium peroxodisulfate

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

13457-1KG
HONC13457-1KGEA 104 EUR InStock
HONC13457-1KG
Sodium peroxodisulfate
Sodium peroxodisulfate


Formule: Na₂S₂O₈
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
ONU: 1505
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité