Glycine, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
15527H-25KG
HONC15527H-25KGEA 1480 EUR InStock
HONC15527H-25KG
Glycine, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Densité: 1.160 g/cm3
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 5.9 - 6.4
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Hydrolyzable substance complying
Other ninhydr.-pos.S Max. 0.5 %
Related substances (HPLC) complying
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Appearance of the substance complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité