Urée 99.0-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
15604H-25KG
HONC15604H-25KGEA 747 EUR InStock
HONC15604H-25KG
Urée 99.0-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Point de fusion: 133-134 °C
Densité: 1.32 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity complying
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Melting range 132 - 135 °C
Insoluble in Ethanol Max. 0.04 %
Loss on drying (105°C, 1 h) Max. 1.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.05 %
Alkalinely reacting substances complying
Iron (Fe) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Biuret (carbamylurea) Max. 0.1 %
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité