Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptane (mélange d'isomères), Puriss.

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

15677D-25L
HONC15677D-25LEA 830 EUR InStock
HONC15677D-25L
Heptane (mélange d'isomères), Puriss.
Heptane (mélange d'isomères)


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.2 - 98.4 °C (1,000 hPa)
Point de fusion: -90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Point d'éclair: -4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité