Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triéthylamine ≥99.5%, BioSyn™ pour HPLC, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

17924-1L
HONC17924-1LEA 318 EUR InStock
HONC17924-1L
Triéthylamine ≥99.5%, BioSyn™ pour HPLC, Fluka™
Triéthylamine
Beilstein Number: 605283
RTECS Number: YE0175000
UNSPSC Code: 12352116


Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: -115 °C
Densité: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
ONU: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=978aa3e32063b315d9271fe984acf48eee08d6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Suitability test (HPLC) complying
Vapor Pressure 51.75 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 3.5 (vs air)
Autoignition Temperature 593 °F
Explosion Limit 8 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité