Oléate de sodium ≥82% (base acides gras (sous forme d'acide oléique)), en poudre, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
26125H-15KG
HONC26125H-15KGEA 419 EUR InStock
HONC26125H-15KG
Oléate de sodium ≥82% (base acides gras (sous forme d'acide oléique)), en poudre, Fluka™
Oléate de sodium
Formule: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304,45 g/mol
Point de fusion: 232…235 °C
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004438
Numéro CAS: 143-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of fatty acid (as oleic acid) Min. 82 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité