Acide salicylique 99.5-100.5% (base substance sèche), Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
27301H-1KG
HONC27301H-1KGEA 74.4 EUR InStock
HONC27301H-1KG
Acide salicylique 99.5-100.5% (base substance sèche), Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
Point d'ébullition: 211 °C
Densité: 1.440 g/cm3
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay (calc. to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
assay (HPLC, ex dried substance) 98.0 - 102.0 %
melting range 158 - 161 °C
loss on drying Max. 0.3 %
water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
sulfated ash Max. 0.05 %
heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
chloride (Cl) Max. 0.005 %
sulfate (SO4) Max. 0.02 %
identity complying
appearance of the solution complying
related subst. (HPLC) Max. 0.2 %
Residual solvents complying
residual solvents complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité