Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

30407-1KG
HONC30407-1KGEA 79.9 EUR InStock
HONC30407-1KG
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Potassium dihydrogénophosphate


Formule: KH₂PO₄
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.34 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay (calc. to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
water insoluble matter Max. 0.005 %
loss on drying (130°C) Max. 0.2 %
pH (5 %, 25 °C) 4.2 - 4.5
arsenic (As) Max. 0.5 ppm
iron (Fe) Max. 5 ppm
sodium (Na) Max. 0.02 %
heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
KMnO4 red. matter (as O) complying
chloride (Cl) Max. 5 ppm
sulfate (SO4) Max. 30 ppm
total N Max. 0.001 %
appearance of the solution complying
Appearance of the solution complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité