Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique solution ~32,5%, Qualité Spéciale

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

30772H-2.5L
HONC30772H-2.5LEA 118 EUR InStock
HONC30772H-2.5L
Acide nitrique solution ~32,5%, Qualité Spéciale
Acide nitrique


Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.196 g/cm3
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 32.2 - 32.8 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité