Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de bromophénol solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

31068-2.5L
HONC31068-2.5LEA 1560 EUR InStock
HONC31068-2.5L
Bleu de bromophénol solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Bleu de bromophénol


Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité