Ether diméthylique du diéthylèneglycol ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
32210-190KG
HONC32210-190KGEA 24220 EUR InStock
HONC32210-190KG
Ether diméthylique du diéthylèneglycol ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.9451 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (NMR) complying
Assay (GC) min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.407 - 1.409
Water (Karl Fischer) max. 0.1 %
Peroxides (as H2O2) max. 50 ppm
Aluminium (Al) max. 0.5 ppm
Barium (Ba) max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) max. 0.02 ppm
Copper (Cu) max. 0.02 ppm
Iron (Fe) max. 0.1 ppm
Potassium (K) max. 0.5 ppm
Lithium (Li) max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) max. 0.1 ppm
Sodium (Na) max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) max. 0.02 ppm
Lead (Pb) max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) max. 0.1 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité