Plomb (II) acétate basique, anhydre ≥33.0% basic Pb (PbO), ≥75.0% total Pb (PbO) ACS pour analyse du sucre selon horne, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
32306H-1KG
HONC32306H-1KGEA 109 EUR InStock
HONC32306H-1KG
Plomb (II) acétate basique, anhydre ≥33.0% basic Pb (PbO), ≥75.0% total Pb (PbO) ACS pour analyse du sucre selon horne, Fluka™
Plomb (II) acétate basique
Formule: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Densité: 3.58 g/cm3
Numéro MDL: MFCD00011154
Numéro CAS: 51404-69-4
ONU: 2291
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Pb (as PbO) Min. 75.0 %
Basic Pb (as PbO) Min. 33.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 1.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité