Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥99.5% (par titration à l'acide perchlorique), Puriss. p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
32339H-25KG
HONC32339H-25KGEA 1230 EUR InStock
HONC32339H-25KG
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥99.5% (par titration à l'acide perchlorique), Puriss. p.a.
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70 - 80 °C
Densité: 1.79 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (titration with Perchloric acid) min. 99.5 %
pH (5 %, 20°C) 7.0 - 8.5
Iron (Fe) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité