Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98% ACS pour détermination des sulfonamides et des nitrites, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

33461H-5G
HONC33461H-5GEA 64 EUR InStock
HONC33461H-5G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98% ACS pour détermination des sulfonamides et des nitrites, Fluka™
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate


Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Point de fusion: 194-198 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Water (Karl Fischer) max. 5 %
Suitability for detect. of Sulfonamide complying
Solubility in water complying
1-Naphthylamine max. 0.1 %
2-Naphthylamine max. 0.01 %
Identity complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité