HYDRANAL™ - NEXTGEN solvents for Karl Fischer titration, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34432-1L
HONC34432-1LEA 124 EUR InStock
HONC34432-1L
HYDRANAL™ - NEXTGEN solvents for Karl Fischer titration, Fluka™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol or methanol based), Free of imidazole (free of CMR substances)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité