HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Anolyte for Coulometric Karl Fischer Titration, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34433-500ML
HONC34433-500MLEA 149 EUR InStock
HONC34433-500ML
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Anolyte for Coulometric Karl Fischer Titration, Fluka™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration, for cells with and without diaphragm, Methanol-based, free of Imidazole (free of CMR substances).
  • Imidazole-free
  • Assay of water: 5 - 50 ppm
  • Methanol as solvent
The suffix “FI”, added to the name of the reagent, indicates that the reagent is “free of imidazole”. In 2015, the European Commission classified imidazole as a CMR substance and added H360D statement (“may damage the unborn child”).
Instead of imidazole, an alternative base has been used which does not compromise the performance of the Hydranal reagent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité