Carmin d'indigo solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34661-2.5L
HONC34661-2.5LEA 639 EUR InStock
HONC34661-2.5L
Carmin d'indigo solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Carmin d'indigo
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité