Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thymolphthaleine solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one

34663-5L
HONC34663-5LEA 4890 EUR InStock
HONC34663-5L
Thymolphthaleine solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Thymolphthaleine


Formule: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité