Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

34672-4X2.5L
HONC34672-4X2.5LEA 353 EUR InStock
HONC34672-4X2.5L
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
Methanol with 0,1% (v/v) acetic acid
UNSPSC Code: 41121800


Point d'ébullition: 68 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.5 %
Calcium (Ca) max. 0.5 ppm
Potassium (K) max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.5 ppm
Sodium (Na) max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm min. 5 %
Transmittance at 230 nm min. 50 %
Transmittance from 254 nm min. 95 %
HPLC Gradient at 254 nm max. 10 mAU
LC-MS application Complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité