Ethyle acétate, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34858D-7L
HONC34858D-7LEA 524 EUR InStock
HONC34858D-7L
Ethyle acétate, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.901 g/cm3
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité