Sodium chlorure ≥99.999% (base métaux), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
38979-500G
HONC38979-500GEA 1210 EUR InStock
HONC38979-500G
Sodium chlorure ≥99.999% (base métaux), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1.465 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aluminium (Al) Max. 0.01 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.005 ppm
Cerium (Ce) Max. 0.005 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.005 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Cesium (Cs) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.005 ppm
Europium (Eu) Max. 0.005 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.001 ppm
Iridium (Ir) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 5 ppm
Lanthanum (La) Max. 0.005 ppm
Lithium (Li) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.05 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.005 ppm
Palladium (Pd) Max. 0.5 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppm
Rubidium (Rb) Max. 0.5 ppm
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppm
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Scandium (Sc) Max. 0.005 ppm
Selenium (Se) Max. 0.01 ppm
Samarium (Sm) Max. 0.005 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.005 ppm
Vanadium (V) Max. 0.1 ppm
Yttrium (Y) Max. 0.005 ppm
Ytterbium (Yb) Max. 0.005 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.02 ppm
Bromide (Br) Max. 10 ppm
Iodide (I) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 10 ppm
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 1 ppm
Total N Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité