Ammonium fluoride - Hydrofluoric acid mixture, Qualité semi-conducteur solution d’attaque AF 875-125 (Honeywell 17621)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
40207H-2.5L
HONC40207H-2.5LEA 97.2 EUR InStock
HONC40207H-2.5L
Ammonium fluoride - Hydrofluoric acid mixture, Qualité semi-conducteur solution d’attaque AF 875-125 (Honeywell 17621)
Ammonium fluoride - Hydrofluoric acid mixture
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: Does not flash
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1341-49-7
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium Fluoride (NH₄F) 33.8 - 35.8 %
Assay hydrofluoric acid (HF) 6.2 - 6.6 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 20 ppm
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.1 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 1.0 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.2 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.1 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 4 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité