HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane), Qualité semi-conducteur (Honeywell 17713)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
40215H-1L
HONC40215H-1LEA 530 EUR InStock
HONC40215H-1L
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane), Qualité semi-conducteur (Honeywell 17713)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 98 %
Density (D 20/4) 0.770 - 0.775
Refractive index (n 20/D) 1.4070 - 1.4090
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.1 ppm
Arsenic, antimony (as As) Max. 0.01 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité