Acide nitrique ≥65%, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17818)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
40230H-2.5L
HONC40230H-2.5LEA 144 EUR InStock
HONC40230H-2.5L
Acide nitrique ≥65%, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17818)
Acide nitrique
RTECS Number: 231-714-2
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 122 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 65 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.05 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.3 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité