Acétone, Qualité semi-conducteur VLSI (Honeywell 17617)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
40289H-2.5L
HONC40289H-2.5LEA 205 EUR InStock
HONC40289H-2.5L
Acétone, Qualité semi-conducteur VLSI (Honeywell 17617)
Acetone
Beilstein Number: 635680
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 55…57 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14.3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particles > 0,5 µm Max. 250 P/ml
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 55.5 - 56.5 °C
Density (D 20/4) 0.790 - 0.792
Refractive index (n 20/D) 1.3580 - 1.3600
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 20 ppm
Free alkali (as NH₃) Max. 2 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.02 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.05 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.01 ppm
Indium (In) Max. 0.01 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.05 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.01 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.02 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 2 ppm
Aldehydes (as HCHO) Max. 10 ppm
Ethanol (GC) Max. 100 ppm
Methanol (GC) Max. 500 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité