Ammonium fluorure solution 40% VLSI, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17600)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
40292H-5L
HONC40292H-5LEA 150 EUR InStock
HONC40292H-5L
Ammonium fluorure solution 40% VLSI, Qualité semi-conducteur (Honeywell 17600)
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
Point d'ébullition: >100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.110 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particles > 0,5 µm Max. 250 P/ml
Assay 40 - 41 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 10 ppm
pH (1 %,20°C) 6.2 - 7.0
Silver (Ag) Max. 0.05 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic, antimony (as As) Max. 0.03 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.01 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.05 ppm
Indium (In) Max. 0.01 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.05 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.05 ppm
Silicon (Si) Max. 200 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Ammonium hydrogen difluoride (NH₄HF₂) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 4 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 2 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité