Propanol-2 ≥99.8% VLSI, qualité semi-conducteur (Honeywell 17604)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
40301H-2.5L
HONC40301H-2.5LEA 252 EUR InStock
HONC40301H-2.5L
Propanol-2 ≥99.8% VLSI, qualité semi-conducteur (Honeywell 17604)
Propanol-2
Beilstein Number: 635640
RTECS Number: NT8050000
UNSPSC Code: 12191601
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 77…83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011675
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-8
ONU: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particles > 0,5 µm Max. 250 P/ml
Assay (GC) Min. 99.8 %
Boiling range 81 - 83 °C
Density (D 20/4) 0.785 - 0.787
Refractive index (n 20/D) 1.3770 - 1.3780
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 500 ppm
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 10 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.02 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.05 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.01 ppm
Indium (In) Max. 0.01 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.01 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.02 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Acetone (GC) Max. 100 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité