Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
443808-20L
HONC443808-20LEA 1530 EUR InStock
HONC443808-20L
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 1730942
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.3 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.74 g/cm3
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.0 %
Non-volatile matter max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) max. 0.05 %
Peroxides (as H2O2) max. 1 ppm
APHA max. 10
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité