Hose with self-closing valve
Fournisseur: Honeywell Chemicals
49983H-1EA
HONC49983H-1EAEA 428 EUR InStock
HONC49983H-1EA
Hose with self-closing valve
Tuyaux Transfer Tubing
This hose is suitable for all drums, use in combination with dispensing system or dispensing head.
  • Container accessory
  • For easy and comfortable decanting of solvents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité