Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

51781-6X1L
HONC51781-6X1LEA 1860 EUR InStock
HONC51781-6X1L
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
N,N-Diméthylformamide
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:

  • Developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • Very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents


Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 152-153 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -61 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for the GC Headspace complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.429 - 1.431
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.700
Absorbance at 275 nm Max. 0.250
Absorbance at 300 nm Max. 0.070
Absorbance at 320 nm Max. 0.022

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité