Eau, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
53463-6X1L
HONC53463-6X1LEA 641 EUR InStock
HONC53463-6X1L
Eau, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Eau
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • Developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • Very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.34 (lit.)
Suitability for the GC Headspace complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité