di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
60349-25KG
HONC60349-25KGEA 6050 EUR InStock
HONC60349-25KG
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 9.1 - 9.4
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm
Solution 20g + 80 mL (H₂O) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité